Learn More
Corning™ Microplaques en PS blanches ou noires à fond transparent à 96 puits
Tous les produits Corning Produits
Description
- En PS moulé avec parois opaques et fonds optiquement transparents
- Les fonds sont 60 % plus minces que ceux des microplaques en PS classiques pour une fluorescence de fond plus faible permettant des lectures jusqu’à 340 nm
- Les parois opaques noires ou blanches empêchent les interférences entre les puits
- Volumes utiles recommandés de 75 à 200 μl
- Disponible non traitée pour les dosages à base de solution, avec liaison élevée pour les applications d’immunodosage, ou culture tissulaire traitée pour la croissance cellulaire
- Les surfaces traitées en option ne sont pas enduites, ne nécessitent aucune manipulation particulière et sont stables à température ambiante
- Les microplaques stériles sont stérilisées par rayons gamma et certifiées apyrogènes
- Idéales pour les dilutions en série, les hémagglutinations ou les dosages par précipitation et les applications de stockage générales
- Les dimensions des plaques répondent aux normes proposées par l’industrie
Informations sur la commande
Les numérosréf. 07-200-568 également disponible en boîte de 25.
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Noir, Fond transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 75 à 200 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | À liaison élevée |
| Type de puits | Fond plat (puits en F) |
| Afficher plus |