Learn More
Corning™ Microplaques en PS transparent à 96 puits
GREENER_CHOICE
Code produit 10731463 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
10731463 Transparent 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10731463 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3369
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées en PS transparent de qualité médicale pour une meilleure résistance et une visibilité accrue. Les microplaques en PS transparent à 96 puits Corning™ sont idéales pour la culture cellulaire et les dosages colorimétriques (absorbance). Utilisez les microplaques 96 puits pour la miniaturisation et l’automatisation en laboratoire.
  • Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
  • Couvercles disponibles comme indiqué
Les numéros de catalogue 3798 et 3898 ont été traités pour améliorer l'hydrophilie en vue de l'hémagglutination et d'essais similaires.
Les références 3585 et 3595 sont dotées de couvercles spéciaux à faible évaporation.
Le produit n° 3841 est fabriqué de manière aseptique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Propriété de liaison À liaison élevée
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Type de liaison Liaison élevée
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 75 à 200 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface À liaison élevée
Type de puits Fond plat (puits en F)
À utiliser avec (application) Capables de lier un milieu (gt;10kD) et des grosses biomolécules qui possèdent des groupes ioniques et/ou des régions hydrophobes.
Nbre par carton 100/carton
Nb par paquet 25/boîte
Quantité 100/carton