Spécification
| Code-barres | Alphanumérique |
| Format | Demi-surface |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 4 boîtes intérieures de 25 |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteurs de plaques |
| Matériau | Polystyrène |
| Volume (métrique) du puits | 190 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |