Learn More
Corning™ Microplaque à demi-surface à 96 puits à fond plat, non traitée
Tous les produits Corning Produits
Description
- Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
- Couvercles disponibles comme indiqué
Les numéros de catalogue 3798 et 3898 ont été traités pour améliorer l'hydrophilie en vue de l'hémagglutination et d'essais similaires.
Les références 3585 et 3595 sont dotées de couvercles spéciaux à faible évaporation.
Le produit n° 3841 est fabriqué de manière aseptique.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Alphanumérique |
| Format | Demi-surface |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Type de liaison | Non traitée |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteurs de plaques |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 25 à 125 μl |
| Afficher plus |