Learn More
Corning™ Aspirateur
Code produit 10708772 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Aspirateur
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10708772 Aspirateur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10708772 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.00€
    494.12€ / 1 pièces
    Économisez 35.88€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-04-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Includes
Pièce à main, œillet pour la fixation des accessoires et adaptateur à canal unique pour une utilisation avec les pointes de pipettes jetables.
Solution idéale pour éliminer les surnageants – une alternative aux pipettes Pasteur en verre
L’aspirateur Corning™ est un dispositif qui utilise le vide pour éliminer de façon sûre et aseptique le surnageant d’une variété de récipients de laboratoire. L’aspirateur comprend une pièce à main à laquelle des pointes de pipettes jetables sont fixées pendant l’utilisation, un passe-câble pour accessoire et un adaptateur monocanal pour pointes de pipettes jetables.
Un adaptateur à 8 canaux est disponible pour travailler dans des plaques à 96 puits, voir n°4931. Reportez-vous à l’onglet Accessoires ci-dessous.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Gamme de produits Costar
Type Aspirateur
À utiliser avec (application) Élimination / mise au rebut en toute sécurité des surnageants à partir d’une large gamme de récipients de laboratoire
À utiliser avec (équipement) Pointe de pipette jetable, pipette daspiration en polyéthylène et polystyrène ou pipette Pasteur
Comprend Pièce à main, œillet pour la fixation des accessoires et adaptateur monocanal pour pointe de pipette jetable