Learn More
Corning™ Adaptateur à 8 canaux pour aspirateur à vide
Code produit 10327781 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de canaux:
8
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de canaux Conditionnement
10327781 8 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10327781 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.66€
    276.91€ / 1 pièces
    Économisez 31.75€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
À utiliser avec l’aspirateur à vide Corning. Cet adaptateur à 8 canaux, peut servir à retirer les milieux et les solutions des 8 puits simultanément sur la plaque à 96 puits.
Il s’agit d’un adaptateur à 8 canaux adapté à l’aspirateur (n°4930) afin qu’il puisse être utilisé pour enlever les milieux et les solutions de 8 puits simultanément sur une plaque à 96 puits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Pointes de pipettes jetables standard de 1 à 200 μl
Autoclavable Non autoclavable
Nombre de canaux 8
Type Adaptateur, 8 canaux
À utiliser avec (équipement) Aspirateur à vide Coring (4930)