Learn More
Corning™ Appareils centrifuges Costar™ : Spin-X™ LC
Code produit 10430672 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,22 μm
0,45 μm
Conditionnement:
200 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
10430672 0,45 μm 200 pièces
10134051 0,22 μm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10430672 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 8170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.00€
    420.50€ / 200 pièces
    Économisez 29.50€
    6% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prise en charge de volumes jusqu’à 500μ L. Dispositifs de centrifugation Corning™ Costar™ : Spin-X™ LC comprend une membrane en nylon pour diverses applications telles que la préparation des échantillons pour HPLC.
  • Les filtres de tubes à centrifuger Spin-X sont composés d’une unité de filtration contenant une membrane dans un microtube à centrifuger.
  • Utilisations : Élimination des bactéries, des cellules et des particules des liquides ; préparation d’échantillons HPLC ; élimination de l’ADN des gels d’agarose ou d’acrylamide. Le FCR maximal est de 16 000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) Nylon
Porosité 0,45 μm
Stérilité Non stérile
Type Spin-X LC
Volume (métrique) 0,5 ml