Learn More
Corning™ Plaques à puits multiples transparentes Costar™
BIOPHARMA
Code produit 11399494 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface de culture:
1,9 cm2
3,8 cm2
9,5 cmsup2/sup
Volume (métrique) des puits:
3,4 ml
6,9 mL
16,8 ml
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface de culture Volume (métrique) des puits Conditionnement
11399494 3,8 cm2 6,9 mL -
11309504 1,9 cm2 3,4 ml 100 pièces
11389494 9,5 cmsup2/sup 16,8 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11399494 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 3737
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.86€
    337.22€ / 100 pièces
    Économisez 36.64€
    9% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
Expédition estimée: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Demande de devis en gros
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La surface non traitée est hydrophobe par nature et lie les biomolécules par interaction passive. Les plaques à puits multiples transparentes Corning™ Costar™ fournissent une solution idéale pour l’immobilisation de grandes molécules, telles que les anticorps, qui possèdent de grandes régions hydrophobes pouvant interagir avec la surface.
  • Codes alphanumériques individuels pour l’identification des puits, fonds plats
  • Traité pour une fixation optimale des cellules (sauf indication contraire)
  • La surface Corning™ CellBIND™ est un nouveau traitement de culture cellulaire qui augmente la capacité de mouillabilité de surface pour une adhérence cellulaire plus uniforme et plus homogène.
  • Les plaques de surface à fixation ultra-basse sont dotées d’une couche d’hydrogel à liaison covalente qui minimise l’adhérence cellulaire, l’absorption des protéines et l’activation cellulaire.
  • La surface traitée pour analyses Corning Osteo est un revêtement cristallin inorganique, créant une surface qui imite les os in vivo, pour la culture et les dosages in vitro de cellules osseuses.
  • Stérile
  • Apyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Surface de culture 3,8 cm2
Array 3 x 4
Type de liaison À liaison moyenne
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) des puits 6,9 mL
Nbre de puits 12
Volume (métrique) de travail 0,76 à 1,14 ml
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Fond plat (puits en F)
Nbre par carton 100/carton
Nb par paquet 5/boîte
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.