Learn More
Corning™ Microplaque à fond en U traitée pour culture cellulaire à 96 puits
Tous les produits Corning Produits
Description
- PS de qualité médicale
- Volume du puits : μ320 L à 360 μL
- Volume utile : 75 μL à 200 μL
- Choix de plat, rond, plat facile Wash™ ou fond en forme de V
- Les surfaces traitées en option ne sont pas enduites, ne nécessitent aucune manipulation particulière et sont stables à température ambiante
- Les microplaques stériles sont stérilisées par irradiation aux rayons gamma et certifiées apyrogènes
- Idéales pour les dilutions en série, les hémagglutinations ou les dosages par précipitation et les applications de stockage générales
- Les dimensions des plaques répondent aux normes proposées par l’industrie
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 75 à 200 μl |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Type de puits | Fond rond (puits en U) |
| Afficher plus |