Learn More
Corning™ Système de tube en bloc à 96 puits
Code produit 10256531 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Tube en bloc pour microplaque
Tube à microplaques à 8 bandes
Format:
Bande
Tube
Quantité:
12 barrettes/rack, 120 bandes/boîte
12/rack
96/rack
En vrac
En vrac, 120/sachet
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
120 pièces
960 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Format Quantité Stérilité Conditionnement
10256531 Tube en bloc pour microplaque Tube En vrac Non stérile 960 pièces
11763994 Tube à microplaques à 8 bandes Bande 12 barrettes/rack, 120 bandes/boîte Non stérile 120 pièces
10681432 Tube à microplaques à 8 bandes Bande 12/rack Stérile 120 pièces
10085431 Tube à microplaques à 8 bandes Bande En vrac, 120/sachet Non stérile 120 pièces
10285471 Tube en bloc pour microplaque Tube 96/rack Non stérile 960 pièces
10690112 Tube en bloc pour microplaque Tube 96/rack Stérile 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10256531 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    115.99€ / 960 pièces
    Économisez 9.01€
    7% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Fabriqué en PP pour offrir résistance et durabilité. Le système de tube en bloc Corning™ est idéal pour la récolte de cellules, l’absorption de cellules, les dosages par liaison à des récepteurs et les radioimmunodosages.
  • Composé de 96 tubes en polypropylène dans un format de microplaque standard.
  • Comprend des tubes de 1,2 ml disponibles individuellement ou en barrettes de huit tubes.
  • Les bouchons pour tubes en polyéthylène sont disponibles en bandelettes de 8 bouchons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Tube
Quantité En vrac
Autoclavable Autoclavables
Matériau Polypropylène
Type de produit Tube en bloc pour microplaque
Stérilité Non stérile
Nb par paquet 960/Bte
Nbre par carton 960/carton
Couleur Translucide
Volume (métrique) 1 mL
À utiliser avec (équipement) Microplaque standard à 96 puits pour la récolte de cellules, l’absorption cellulaire, les dosages par liaison aux récepteurs et les radioimmunodosages. À utiliser avec des pipettes monocanal et multicanaux et des centrifugeuses et stations de travail robo
Volume (impérial) 0.033 oz
Nombre de puits 96