Learn More
Corning™ Pipettes d’aspiration jetables Costar™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10403962 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
Type d’emballage:
Emballage individuel en papier/plastique
Emballage plastique transparent individuel
En vrac
Conditionnement:
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type d’emballage unitSize
10403962 1 ml En vrac 1000 pièces
11895830 2 ml Emballage individuel en papier/plastique 500 pièces
10332282 2 ml Emballage plastique transparent individuel 1000 pièces
10424342 5 ml Emballage plastique transparent individuel 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10403962 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4975
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    306.08€ / 1000 pièces
    Économisez 21.92€
    6% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées en PS pour offrir solidité, clarté et durabilité. Les pipettes d’aspiration jetables Corning™ Costar™ sont idéales pour aspirer de façon aseptique les liquides à l’aide d’une aspiration à vide.
  • Fabrication monobloc en polystyrène
  • Stériles et certifiées apyrogènes
  • Pas de graduations ; non cotonnées
  • Forme de la pointe : ronde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Aspiration
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Longueur (impériale) 10,94 in
Quantité 50/sachet, 1000/caisse
Type de pointe Rond
Type d’emballage En vrac
Volume (impérial) 0,033 oz.
Volume (métrique) 1 ml
Longueur (métrique) 27,8 cm
Jetable Usage unique