Learn More
Corning™ Système de support perméable HTS TransWell™ à 24 puits
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10228861 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
3μm
Nb par paquet:
1/Paquet
12/Paquet
Conditionnement:
12 pièces
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Nb par paquet unitSize
10228861 0,4 μm 1/Paquet 2 pièces
10428761 3μm 1/Paquet 2 pièces
10679321 0,4 μm 12/Paquet 12 pièces
10795902 3μm 12/Paquet 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10228861 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3396
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez simultanément 24 études de transfert de substances actives à haut débit, de manière automatisée. Le système de support perméable à 24 puits HTS Costar™ HTS Transwell™ est un système de support de microplaques pour grille de 24 puits avec des inserts de membrane reliés par un plateau rigide compatible avec une intégration robotique ; cette conception permet de manipuler l’ensemble des 24 inserts comme une seule unité.
Les plaques d’insert HTS sont des grilles d’inserts de culture cellulaire reliées par un support compatible avec une intégration robotique. Cette conception à unité unique rend ces plaques d’insert idéales pour les études de transfert de médicaments à haut débit automatisées, les études de toxicité cellulaire (cellules Caco-2) ou les études de migration et d’invasion cellulaire.
  • Le support perméable HTS Transwell-24 comporte un ensemble de 24 puits avec des inserts de membrane reliés par un plateau rigide compatible avec la robotique, permettant ainsi l'utilisation des 24 puits. Transwell Les supports doivent être manipulés comme une seule unité.
  • La surface de croissance cellulaire est de 0,33 cm2/puits.
  • Choix entre polyester (PET ) membrane (0,4 μmembrane en polycarbonate (PC) (0,4 9 m et 3,0 μ (tailles de pores m)
  • Traitement réalisé pour offrir une adhérence optimale des cellules
  • Le conditionnement individuel comprend deux systèmes HTS Transwell-24 montés sur deux plateaux à réservoir ouverts et deux plaques à 24 puits emballées individuellement.
  • Le conditionnement en vrac comprend 12 systèmes HTS Transwell-24 montés uniquement sur des plaques à 24 puits. Les réservoirs peuvent être commandés séparément.
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon inclus Oui
Capacité (métrique) 0,6 ml (puits)
Couleur Transparent
Surface de culture 0,33 cm2
Matériau Polycarbonate
Stérilité Stérile
Type Système d’insert de culture cellulaire
Volume (métrique) de travail 0,6 ml
Nombre de puits 24
Comprend 2 unités HTS Transwell-24 chargées dans deux plateaux à réservoir ouvert et deux plaques de 24 puits emballées individuellement.
Nbre par carton 2/Carton
Nb par paquet 1/Paquet
Porosité 0,4 μm
Membrane de support Polycarbonate traité pour culture tissulaire
Diamètre (métrique) 6,5 mm