Learn More
Corning™ Kit de portoir Costar™ Netwell™, non stérile
GREENER_CHOICE
Code produit 10515531 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
15 mm
24 mm
Conditionnement:
8 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe unitSize
10515531 24 mm 8 pièces
10631272 15 mm 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10515531 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3521
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet un traitement simultané
  • Ces portoirs et poignées Netwell spécialement conçus permettent le traitement simultané d’un maximum de 12 échantillons par portoir
  • Chaque kit de portoir contient huit portoirs et huit poignées
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type Kit de portoirs
    À utiliser avec (application) Permet un traitement simultané d’un maximum de 6 échantillons par portoir
    Diamètre (métrique) externe 24 mm
    Nb par paquet 8/boîte
    Nbre par carton 8/carton