Learn More
Corning™ Inserts Costar™ Netwell™
GREENER_CHOICE
Code produit 10426651 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
15 mm x 74 μm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10426651 15 mm x 74 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10426651 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3477
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00€
    507.76€ / 48 pièces
    Économisez 37.24€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé comme porte-tissus, supports et tamis pour la culture de petits organes, de coupes biologiques ou d’explants à l’interface air-milieu, fournit une filtration grossière d’homogénats tissulaires, de suspensions cellulaires et de microporteurs.
Les inserts Netwell comprennent des fonds en maille de polyester (PET) fixés à un anneau ou un boîtier en polystyrène. Ils sont utilisés comme porte-tissus, supports et tamis pour la culture de petits organes, de coupes biologiques ou d’explants dans l’interface air-milieu. Ils peuvent être utilisés pour filtrer grossièrement les homogénats de tissus, les suspensions cellulaires ou les microporteurs. Les accessoires permettent de les utiliser comme un portoir pratique pour la coloration immunohistochimique des coupes de culture cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Utilisé comme portoir de tissus, supports et crépines pour la culture de petits organes, de coupes de tissus ou d’explants à l’interface air-milieu, fournit une filtration grossière d’homogénats tissulaires, de suspensions cellulaires et de microportoirs
Matériau PS