Description
- Les portoirs Netwell spécialement et les poignées permettent le traitement simultané d’un maximum de 12 échantillons par portoir
- Les plateaux de réactifs en polystyrène sont disponibles en blanc pour le contraste de réaction colorimétrique, ou en noir pour une meilleure visibilité des sections de tissus
- Chaque kit de portoir contient huit portoirs et huit poignées
Spécification
Spécification
| Type | Plateau |
| Nb par paquet | 25/boîte |
| Nbre par carton | 200/carton |
| Couleur | Noir |