Learn More
Corning™ Pièces de rechange pour poire/distributeur de pipettes Costar™ Stripettor™
Code produit 11901991 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Filtre de remplacement, 0,2 μm
Filtre de remplacement, 0,45 μm
Rechargeur / adaptateur
Support pour pipettes
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11901991 Rechargeur / adaptateur 1 pièce
11343635 Support pour pipettes 1 pièce
11333635 Filtre de remplacement, 0,45 μm 5 pièces
11323635 Filtre de remplacement, 0,2 μm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11901991 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4914
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
À utiliser avec la poire / le distributeur Stripettor™
  • Le filtre en PTFE (boîte de 5) est réservé au contrôleur de pipetage Stripettor™ Plus
  • Porosité : 0,45 μm
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type Rechargeur / adaptateur
À utiliser avec (équipement) Distributeur / Poire pour pipette Costar™ Stripettor
Alimentation électrique 120 V, 60 Hz
Tension 120 V
Fréquence 60 Hz