Learn More
Corning™ Plaque à puits multiples Transwell™ avec inserts de membrane en polyester perméable
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10317701 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
3 μm
8 μm
Description:
12 inserts dans une plaque à 12 puits
12 inserts dans une plaque à 24 puits
6 inserts dans une plaque à 6 puits
Surface de culture:
0.33 cm2
1,12cmsup2/sup
4,67 cm2
Diamètre (métrique) externe:
6,5mm
12 mm
24 mm
24 mm
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Description Surface de culture Diamètre (métrique) externe unitSize
10317701 3 μm 12 inserts dans une plaque à 24 puits 0.33 cm2 6,5mm 48 pièces
10482181 0,4 μm 12 inserts dans une plaque à 24 puits 0.33 cm2 6,5mm 48 pièces
13216768 8 μm 12 inserts dans une plaque à 24 puits 0.33 cm2 6,5mm 48 pièces
10357651 3 μm 12 inserts dans une plaque à 12 puits 1,12cmsup2/sup 12 mm 48 pièces
10565482 0,4 μm 12 inserts dans une plaque à 12 puits 1,12cmsup2/sup 12 mm 48 pièces
10619141 0,4 μm 6 inserts dans une plaque à 6 puits 4,67 cm2 24 mm 24 pièces
10699141 3 μm 6 inserts dans une plaque à 6 puits 4,67 cm2 24 mm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10317701 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.00€
    411.27€ / 48 pièces
    Économisez 29.73€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dotée d'une membrane en polyester microscopiquement transparente traitée au TC pour une fixation et une croissance cellulaires optimales. Corning™ Transwell™ Multiwell Les plaques munies d'inserts en membrane de polyester offrent une meilleure visibilité en microscopie à contraste de phase et permettent d'évaluer la viabilité cellulaire et la formation de monocouches.
  • Idéale pour les études de transport, la chimiotaxie, la co-culture et les études de pathogénèse microbienne
  • La membrane fine et la structure à pores droits assurent un transport et une migration cellulaire réguliers
  • L’insert à centrage automatique empêche le milieu de s’infiltrer entre l’insert et le puits extérieur
  • Plaque : PS vierge
  • Membrane : PET
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 12 inserts dans une plaque à 24 puits
Surface de culture 0.33 cm2
Matériau PET
Volume (métrique) du puits 0,6 ml
Densité des pores 2 x 10⁶ pores/ cm²
Porosité 3 μm
Diamètre (métrique) externe 6,5mm
Quantité Conditionnement de 12 inserts dans une plaque à 24 puits, 4 plaques par boîte
Nbre par carton 48 inserts, 4 plaques/boîte
Revêtement de surface Traitée pour culture tissulaire
Couleur Transparent
Traitement de surface Traitée pour culture tissulaire
Stérilité Stérile
Nbre de puits 24