Learn More
Chlorure de cotarnine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cotarnine Chloride |
| CAS | 10018-19-6 |
| Formule moléculaire | C12 H14 N O3 . Cl |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinolinium, 7,8-dihydro-4-methoxy-6-methyl-, chloride (1:1), 1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinolinium, 7,8-dihydro-4-methoxy-6-methyl-, chloride (8CI,9CI), Cotarnine chloride (6CI,7CI), 7,8-Dihydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolinium chloride, Cotarninium chloride, Stypticin |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14NO3.ClH/c1-13-4-3-8-5-10-12(16-7-15-10)11(14-2)9(8)6-13;/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].COc1c2OCOc2cc3CC[N+](=Cc13)C |
| Nom IUPAC | 4-méthoxy-6-méthyl-7,8-dihydro-[1,3]dioxulo[4,5-g]isoquinénoline-6-ium ;chlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 255.7 |
| Poids de la formule | 255.0662 |