Learn More
Sartorius™ Papier de chromatographie FN 100 en linters de coton
Code produit 10561552 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
460 mm
580 mm
Largeur (métrique):
200 mm
570 mm
600 mm
Description:
100 feuilles
50 feuilles
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Description Conditionnement
10561552 580 mm 600 mm 50 feuilles 50 pièces
10505141 200 mm 200 mm 100 feuilles 100 pièces
10311802 460 mm 570 mm 100 feuilles 100 pièces
10301802 460 mm 570 mm 50 feuilles 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10561552 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur FT2527580600K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00€
    348.00€ / 50 pièces
    Économisez 76.00€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Spécification
Description 50 feuilles
Format Feuille
Qualité FN 100
Matériau Linter de coton
Largeur (impériale) 600 mm
Largeur (métrique) 600 mm
Longueur (métrique) 580 mm
Technique Chromatographie