Learn More
Sartorius™ Papier de chromatographie FN 100 en linters de coton
Code produit 15942720 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
190 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15942720 190 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15942720 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur FT15270190100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.00€
    268.43€ / 1 pièces
    Économisez 108.57€
    28% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
Spécification
Format Feuille
Qualité FN 100
Matériau Linter de coton
Largeur (métrique) 100 mm
Longueur (métrique) 190 mm
Technique Chromatographie