Learn More
Sartorius™ Papier de chromatographie FN 3 en linters de coton
Code produit 10682602 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
300 mm
580 mm
3460 mm
Largeur (métrique):
250 mm
570 mm
580 mm
600 mm
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
10682602 250 mm 250 mm 100 pièces
10400282 300 mm 580 mm 100 pièces
10032351 580 mm 600 mm 100 pièces
10357691 3460 mm 570 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10682602 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur FT2503250250N
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Spécification
Format Feuille
Qualité FN 3
Matériau Linter de coton
Largeur (métrique) 250 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Technique Chromatographie