Learn More
Brand™ Cordon de coton
Code produit 10473521 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
13 g / 10 m
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
10473521 13 g / 10 m 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10473521 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 28205
En stock
Prolonge le temps de livraison et renforce la précision des mesures. BRAND™ Le cordon en coton est fabriqué à partir de laine de coton 100% naturelle.
Les bouchons de coton peuvent prolonger le délai de livraison et donc influencer la précision des mesures. Dans les tests utilisant des pipettes dont des bouchons de coton ont été insérés par une machine de bourrage de coton, les résultats s’affichaient dans les limites d’erreur indiquées.
  • 100 % Ouate de coton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Ouate de coton
Matériau Ouate de coton
À utiliser avec (application) Pipettes
Quantité 1 kg
Poids (métrique) 13 g / 10 m