Learn More
Huile de coton, MP Biomedicals
Code produit 11415532 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 lb.
25 lb.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11415532 1 lb.
11425532 25 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11415532 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0290141901
Indice de saponification : 190-198 ; Indice d'iode : 105-114
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8001-29-4
Spécification
Nom chimique ou matériau Cottonseed Oil
Quantité 1 lb.