Learn More
Huile de coton, pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15214664 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15214664 2.5 L 2.50L
10552391 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15214664 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 177110025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 8001-29-4
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8001-29-4
Numéro MDL MFCD00130872
Spécification
Nom chimique ou matériau Cottonseed oil
Acidité 0.5mg KOH/g max.
Couleur Jaune
Densité 0.9100g/mL
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentic
Indice de réfraction 1.4720 to 1.4730
Quantité 2.5 L
Indice de saponification 185 to 198mg KOH/g
Merck Index 10,2535
Gravité spécifique 0.91
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,benzene,chloroform and carbon,disulfide,slightly soluble in alcohol
Qualité Pures
Forme physique Huile