Learn More
Coumachlore, TRC
Code produit 30367426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367426 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367426 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC7450001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Coumachlor
CAS 81-82-3
Formule moléculaire C19 H15 Cl O4
Quantité 1 g
Synonyme Coumachlor (6CI), Coumarin, 3-(α-acetonyl-p-chlorobenzyl)-4-hydroxy- (7CI,8CI), 3-[1-(4-Chlorophenyl)-3-oxobutyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, (±)-3-(α-Acetonyl-4-chlorobenzyl)-4-hydroxy coumarin, (±)-Coumachlor, (±)-p-Chlorowarfarin, 3-(α-Acetonyl-4-chlorobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-p-Chlorophenyl-β-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, 3-[1-(p-Chlorophenyl)-2-acetylethyl]-4-hydroxycoumarin, Cumachlor, DL-3-(α-Acetonyl-4-chlorobenzyl)-4-hydroxycoumarin, Experimental Rodenticide 332, Geigy Rodenticide Exp. 332, Racemic coumachlor, Tomorin, p-Chlorowarfarin
Formule InChI InChI=1S/C19H15ClO4/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(20)9-7-12)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)24-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3
SMILES CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(Cl)cc3
Nom IUPAC 3-[1-(4-chlorophényl)-3-oxobut]-4-hydroxychromen-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 342.77
Poids de la formule 342.0659