Learn More
Acide coumalique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11407206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11407206 25 g 25g
11497196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11407206 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25521.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 500-05-0 | C6H4O4 | 140.09 g/mol
Coumalic acid undergoes thermal reaction with 1,3-butadiene to yield dimethyl tricycle[3.2.1.02,7]oct-3-ene-2,4-dicarboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide coumalique subit une réaction thermique avec le 1,3-butadiène pour produire le tricycle[3.2.1.02,7]oct-3-ène-2,4-dicarboxylate de diméthyle.
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 500-05-0
Formule moléculaire C6H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 140.09
Numéro MDL MFCD00006644
Clé InChI ORGPJDKNYMVLFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme coumalic acid, 2-oxo-2h-pyran-5-carboxylic acid, cumalic acid, 2h-pyran-5-carboxylic acid, 2-oxo, 2-oxopyran-5-carboxylic acid, unii-ob1jpy343g, 2-pyrone-5-carboxylic acid, alpha-pyrone-5-carboxylic acid, .alpha.-pyrone-5-carboxylic acid, ob1jpy343g
CID PubChem 68141
SMILES OC(=O)C1=COC(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Coumalic acid
Point de fusion ∼208°C (decomposition)
Point d’ébullition 218°C (120 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 119747
Merck Index 14,2557
Informations sur la solubilité Very soluble in water.
Nom IUPAC 2-oxo-2H-pyran-5-carboxylic acid
Poids de la formule 140.1
Pourcentage de pureté 97%