Learn More
Coumarine 1, TRC
Code produit 30350831
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350831 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350831 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC755508250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Coumarin 1
CAS 91-44-1
Formule moléculaire C14H17NO2
Quantité 250 mg
Synonyme 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methyl-7-(diethylamino)coumarin, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin, 7D4MC, Aclarat 8678, Blancol WNS, Blancophor AW, Blancophor FFG, Blankophor SOL, Brightener SWN, C 47, C 47 (coumarin derivative), C.I. 551100, C.I. Fluorescent Brightener 140, C.I. Fluorescent Brightener 52, C.I. Fluorescent Brightening Agent 52, Calcofluor RW, Calcofluor White RW, Calcofluor White SD, Coumarin 460, Coumarin 47, DEMC, Diethylamino-4-methylcoumarin, Fluorescent Brightener 140, Fluorescent Brightener 52, HR 1, Hakkol P, Hiltamine Arctic White SOL, Kayaphor WN, Leucophor WS, Leukophor WS, MDAC, NF-MC, NSC 61830, Neo-Super HR 1, Optiblanc SPL 10, Rylux VPA, Rylux VPA-T, Tinopal SWN, Uvitex SWN, Uvitex WGS, Whitefluor B, Whitex WS, 7-(Diethylamino)-4-methyl-coumarin
Formule InChI InChI=1S/C14H17NO2/c1-4-15(5-2)11-6-7-12-10(3)8-14(16)17-13(12)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
SMILES COC(C=C1)=CC=C1N2C(SCC3=NC(C4=CC=C(C)C=C4)=NO3)=NN=C2C5=CC=NC=C5
Nom IUPAC 7-(diéthylamino)-4-méthylchromen-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 231.29
Poids de la formule 231.1259