Learn More
Coumarine 2, Grade laser 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10566972 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10566972 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10566972 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 405485000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.35€
    48.65€ / 500mg
    Économisez 9.70€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Coumarin 2
Point de fusion 168.0°C to 170.0°C
Note relative au nom 99%
CAS 26078-25-1
Spectre IR Authentique
Lambda max. 366nm (in absolute ethanol)
Coefficient d’absorption molaire 20000L/(mole.cm) (at lambda min.)
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité (for use as a laser dye) passes
Plage de pourcentage du dosage 99%
Ultraviolet visible 98.5% min.
Formule moléculaire C13H15NO2
Numéro MDL MFCD00006860
Synonyme 4, 6-Dimethyl-7-ethylaminocoumarin
Couleur Vert-jaune à jaune
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in water.
Quantité 500 mg
Clé InChI QZXAEJGHNXJTSE-UHFFFAOYSA-N
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
SMILES CCNC1=C(C=C2C(=CC(=O)OC2=C1)C)C
Nom IUPAC 7-(éthylamino)-4,6-diméthylchromen-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 217.268
CID PubChem 96929
Poids de la formule 217.27
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Coumarin 2, laser grade
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.