Learn More
Coumarine-3-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11377489 1 g 1g
11387489 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377489 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27871.03
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 15119-34-3 | C10H5NO2 | 171.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15119-34-3
Formule moléculaire C10H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.16
Numéro MDL MFCD00115699
Clé InChI QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanocoumarin, 2-oxo-2h-chromene-3-carbonitrile, coumarin-3-carbonitrile, 2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, coumarin, 3-cyano-7ci,8ci, 3-cyano-coumarin, pubchem8675, acmc-1cfdq
CID PubChem 203763
Nom IUPAC 2-oxochromène-3-carbonitrile
SMILES O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Coumarin-3-carbonitrile
Point de fusion 184°C to 188°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 171.16
Pourcentage de pureté 97%