Learn More
Acide de coumarine-3-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337156 100 g 100g
11327156 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337156 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07133.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 531-81-7 | C10H6O4 | 190.154 g/mol
Coumarin-3-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide coumarine-3-carboxylique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Hydrosoluble (13 g/l à 37°C) et soluble dans l’alcool.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 531-81-7
Formule moléculaire C10H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 190.154
Numéro MDL MFCD00006852
Clé InChI ACMLKANOGIVEPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme coumarin-3-carboxylic acid, 2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 3-carboxycoumarin, 2-oxobenzopyran-3-carboxylic acid, g 1 rodenticide, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, unii-v85uov8788, g 1 the rodenticide van, g 1 van
CID PubChem 10752
Nom IUPAC Acide 2-oxochromène-3-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Coumarin-3-carboxylic acid
Point de fusion 190°C to 193°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 154276
Merck Index 14,2563
Informations sur la solubilité Soluble in water (13g/L at 37°C) and alcohol.
Poids de la formule 190.15
Pourcentage de pureté 98%