Learn More
Acide coumarine-3-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Coumarin-3-carboxylic acid |
| Point de fusion | 190°C to 193°C |
| Couleur | Marron |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 18, 429 |
| Merck Index | 15, 2551 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 13g/L (37°C). Other solubilities: soluble in alcohol and alkalies,insoluble in ether,benzene,petroleum ether |
| Afficher plus |