Learn More
Acide coumarine-3-carboxylique, TRC
Code produit 30365623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365623 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30365623 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC75552850G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Coumarin-3-carboxylic acid
CAS 531-81-7
Formule moléculaire C10H6O4
Quantité 50 g
Synonyme 2-Oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C10H6O4/c11-9(12)7-5-6-3-1-2-4-8(6)14-10(7)13/h1-5H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)C1=Cc2ccccc2OC1=O
Nom IUPAC Acide 2-oxochromène-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 190.15
Poids de la formule 190.0266