Learn More
Acide coumarine-3-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Coumarin-3-carboxylic acid |
| CAS | 531-81-7 |
| Formule moléculaire | C10H6O4 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H6O4/c11-9(12)7-5-6-3-1-2-4-8(6)14-10(7)13/h1-5H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)C1=Cc2ccccc2OC1=O |
| Nom IUPAC | Acide 2-oxochromène-3-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 190.15 |
| Poids de la formule | 190.0266 |