Learn More
Coumarine 307, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Coumarin 307 |
| CAS | 55804-70-1 |
| Formule moléculaire | C13H12F3NO2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 7-(Ethylamino)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)-2H-1-benzopyran-2-one, 7-(Ethylamino)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)coumarin, Coumarin 503, NSC 338966 |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H12F3NO2/c1-3-17-10-6-11-8(4-7(10)2)9(13(14,15)16)5-12(18)19-11/h4-6,17H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C1OC=2C=C(NCC)C(=CC2C(=C1)C(F)(F)F)C |
| Nom IUPAC | 7-(éthylamino)-6-méthyl-4-(trifluorométhyl)-2H-chromen-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 271.24 |
| Poids de la formule | 271.08 |