Learn More
Coumarine 314, 99 %, pure, qualité laser
Code produit 10239093 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
100mg
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10239093 100 mg 100mg
10460841 500 mg 500mg
11956191 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10239093 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 405621000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 55804-66-5 | C18H19NO4 | 313,353 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55804-66-5
Formule moléculaire C18H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 313.353
Numéro MDL MFCD00051334
Clé InChI VMJKUPWQKZFFCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,4,5,3H,6H,10H-Tetrahydro-9-carbethoxy[1]benzopyrano(9,9a,1-gh)-quinolizin-10-one
CID PubChem 72653
ChEBI CHEBI:51940
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC3=C4C(=C2OC1=O)CCCN4CCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau Coumarin 314
Point de fusion 140.0°C to 144.0°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Poids de la formule 313.34
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
compliance-icons
Identifiant produit
  • Coumarin 314, laser grade
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement