Learn More
Coumarine 334, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15476137 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15476137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33332.ME
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Coumarin 334
CAS 55804-67-6
Point de fusion 176°C to 181°C
Formule moléculaire C17H17NO3
Numéro MDL MFCD00051336
Quantité 500 mg
Numéro UN UN2811
Synonyme coumarin 334, 9-acetyl-2,3,5,6-tetrahydro-1h,4h-11-oxa-3a-aza-benzo de anthracen-10-one, 1h,5h,11h-1 benzopyrano 6,7,8-ij quinolizin-11-one, 10-acetyl-2,3,6,7-tetrahydro, 10-acetyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h,11h-pyrano-2,3-f pyrido 3,2,1-ij quinolin-11-one, 10-acetyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h,11h-pyrano 2,3-f pyrido 3,2,1-ij quinolin-11-one, coumarin-334, coumarin 521, coumarin 334, dye content 99 %, 3-acetyl-6,7,9,10-tetrahydro-8h,11h-quinolizino 9,9a, 1-gh coumarin
Clé InChI JBPCDMSEJVCNGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC3=C4N(CCC3)CCCC4=C2OC1=O
Nom IUPAC 5-acetyl-3-oxa-13-azatétracyclo[7.7.1.0²,⁷.0¹³,¹⁷]heptadeca-1,5,7,9(17)-tétraen-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 283.33
CID PubChem 72655
Poids de la formule 448.53
Pourcentage de pureté 96%