Learn More
Coumarine 343, Grade laser, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10249093 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10249093 100 mg Flacon en verre 100mg
10015710 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10249093 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 405681000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 55804-65-4 | C16H15NO4 | 285.299 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 55804-65-4
Formule moléculaire C16H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 285.299
Numéro MDL MFCD00051335
Clé InChI KCDCNGXPPGQERR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 108770
ChEBI CHEBI:51941
SMILES C1CC2=C3C(=C4C(=C2)C=C(C(=O)O4)C(=O)O)CCCN3C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Coumarin 343
Point de fusion 240.0°C
Fluorescence max. 470nm (in basic ethanol)
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Spectre IR Authentique
Lambda max. 409nm (in basic ethanol)
Poids de la formule 285.29
Qualité Pures
Coefficient d’absorption molaire 19900L/(mole.cm) (lambda max.)
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité (for use as a laser dye) passes
Couleur Orange
Quantité 100 mg
Forme physique Poudre cristalline