Learn More
Coumarine 6, Grade laser 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10177270 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
500mg
Code produit. 10177270
Marque: Thermo Scientific Acros 405505000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 38215-36-0 | C20H18N2O2S | 350.436 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38215-36-0
Formule moléculaire C20H18N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 350.436
Numéro MDL MFCD00041869
Clé InChI VBVAVBCYMYWNOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-(2'-Benzothiazolyl)-7-diethylaminocoumarin
CID PubChem 100334
ChEBI CHEBI:51942
Nom IUPAC 3-(1,3-benzothiazol-2-yl)-7-(diéthylamino)chromen-2-un
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C(=O)O2)C3=NC4=CC=CC=C4S3
Specifications
Nom chimique ou matériau Coumarin 6
Note relative au nom 98%
Plage de pourcentage du dosage 98%
Fluorescence max. 497nm (in methanol)
Spectre IR Authentique
Lambda max. 458nm (in methanol)
Poids de la formule 350.44
Qualité Extra pur
Coefficient d’absorption molaire 40800L/(mole.cm) (lambda max.)
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité (for use as a laser dye) passes
Ultraviolet visible 97.5% min.
Couleur Orange
Quantité 500 mg
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Coumarin 6, laser grade
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.