Learn More
Chlorure de coumarine-6-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490968 25 g 25g
15470968 1 g 1g
15480968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490968 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54767.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 10543-42-7 | C9H5ClO4S | 244.65 g/mol
Coumarin-6-sulfonyl chloride is used as a derivatizing agent for amines and phenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de coumarine-6-sulfonyle est utilisé comme agent dérivatif pour les amines et les phénols.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10543-42-7
Formule moléculaire C9H5ClO4S
Poids moléculaire (g/mol) 244.65
Numéro MDL MFCD01941320
Clé InChI HQIPMBGUDSOVEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-oxo-2h-chromene-6-sulfonyl chloride, coumarin-6-sulfonyl chloride, 6-cs-cl, coumarin-6-sulphonyl chloride, 2-oxo-2h-chromene-6-sulphonyl chloride, 2-oxo-2h-1-benzopyran-6-sulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl chromen-2-one, pubchem5506, c6scl, timtec-bb sbb002796
CID PubChem 2735833
Nom IUPAC Chlorure de 2-oxochromène-6-sulfonyle
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C2OC(=O)C=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Coumarin-6-sulfonyl chloride
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 196167
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 244.65
Pourcentage de pureté 97%