Learn More
Coumarine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10142950 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10142950 250 g Flacon en plastique 250g
10366170 5 g Flacon en verre 5g
10060790 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10142950 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110532500
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 91-64-5 | C9H6O2 | 146.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-64-5
Formule moléculaire C9H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Numéro MDL MFCD00006850
Clé InChI ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2H-1-Benzopyran-2-one
CID PubChem 323
ChEBI CHEBI:28794
Nom IUPAC chromen-2-un
SMILES O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Coumarin
Point de fusion 68°C to 71°C
Note relative au nom 99+%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Beilstein 17, 328
Merck Index 15, 2550
Couleur Blanc
Quantité 250 g
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Poids de la formule 146.15
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Coumarin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.