Learn More
Coumarin, TRC
Code produit 30367274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
50 g
Conditionnement:
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367274 50 mg 50mg
30359216 50 g -
30357686 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30367274 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC75538050MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 91-64-5
Formule moléculaire C9 H6 O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.14
Synonyme Coumarin (8CI), 1,2-Benzopyrone, 2-Chromenone, 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, δ-lactone, 2H-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one, 5,6-Benzo-2-pyrone, Benzo-α-pyrone, Coumarinic anhydride, Lympedim, NSC 8774, Rattex, Tonka bean camphor, cis-o-Coumarinic acid lactone, o-Hydroxycinnamic acid lactone
Nom IUPAC chromen-2-un
SMILES O=C1Oc2ccccc2C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Coumarin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
Poids de la formule 146.0368
Pourcentage de pureté >95%