Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille pour la précision du comptage COUNT-CAL™
Code produit 10322265 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10,00 ± 0,08 μm
15,02 ± 0,15 μm
20 μm
25 μm
2 μm
30 μm
5,010 ± 0,035 μm
50,2 ± 0,3 μm
70 μm
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10322265 25 μm 6 pièces
10584945 2 μm 6 pièces
11553273 2 μm 1 pièce
10369384 5,010 ± 0,035 μm 6 pièces
11563273 5,010 ± 0,035 μm 1 pièce
10156124 10,00 ± 0,08 μm 6 pièces
11573273 10,00 ± 0,08 μm 1 pièce
10280035 15,02 ± 0,15 μm 6 pièces
11583273 15,02 ± 0,15 μm 1 pièce
10702037 20 μm 6 pièces
11593273 20 μm 1 pièce
11503283 25 μm 1 pièce
10046634 30 μm -
11513283 30 μm -
11523283 50,2 ± 0,3 μm 1 pièce
10034294 50,2 ± 0,3 μm 6 pièces
10116514 70 μm 6 pièces
11533283 70 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 10322265 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CC25PK
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Minimisez les risques de contamination en éliminant le besoin de dilutions en série et de manipulation d’échantillons avec les étalons de taille pour la précision du comptage Thermo Scientific™ COUNT-CAL™.
Minimisez les risques de contamination en éliminant le besoin de dilutions en série et de manipulation d’échantillons avec les étalons de précision de comptage Thermo Scientific™ COUNT-CAL™, un produit économique, pratique et simple à utiliser pour la validation de comptage de particules liquides. Conditionnés en flacons à usage unique et prévus pour un échantillonnage direct dans le flacon, les étalons ont été mis au point pour les fabricants de médicaments administrés par voie parentérale et de solutions ophtalmiques recherchant une vérification temporaire des normes USP 788 et 789 (matières particulaires dans les injections et les solutions ophtalmiques).
Les dimensions standard de précision prêtes à l’emploi sont conçues pour une utilisation normale dans le comptage des particules liquides afin de vérifier l’étalonnage de l’instrument avant chaque utilisation, de manière à assurer la reproductibilité du comptage de particules en permettant d’enregistrer en continu sa performance à l’aide d’une suspension de microsphères traçables NIST™ avec une concentration précise.
  • Les microsphères en polystyrène sont mises en suspension dans un diluant ultra-propre.
  • La concentration est optimisée pour une utilisation dans des compteurs de particules à obscuration de la lumière et dans d’autres applications de comptage à faible concentration
  • Les diamètres sont conformes aux mesures standard du NIST (National Institute of Standards and Technology).
  • Les CC10 et CC25 sont parfaits pour les tests provisoires des USP 788 et 788.
Inclut :
  • Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST™
  • Protocole de comptage des particules
  • Fiche de données de sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Contient des traces de surfactant
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST
Concentration 3000 particules/ml ± 10 %
Contenu et stockage Sauf indication contraire, réfrigérer (de 2° à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex.
Contenu Microsphères de polystyrène dans l‘eau
Description Ces produits offrent une méthode précise pour l‘étalonnage ou la vérification des performances des compteurs de particules laser
Couleur Blanc ou incolore
À utiliser avec (application) Validation du compteur de particules liquides, Test de conformité USP
Matériau Polystyrène
Type de produit Particules de contrôle de comptage
Comprend Certificat d‘étalonnage et de traçabilité pour le NIST, fiche de données de sécurité (MSDS)
Densité des particules 1,05 g/cm3
Quantité 6 x 25 ml
Indice de réfraction De 1,59 à 589 nm (25°C)
Distribution des tailles < 3 %
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de six mois
Diamètre (métrique) 25 μm