Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille pour la précision du comptage COUNT-CAL™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeschreibung
Minimisez les risques de contamination en éliminant le besoin de dilutions en série et de manipulation d’échantillons avec les étalons de précision de comptage Thermo Scientific™ COUNT-CAL™, un produit économique, pratique et simple à utiliser pour la validation de comptage de particules liquides. Conditionnés en flacons à usage unique et prévus pour un échantillonnage direct dans le flacon, les étalons ont été mis au point pour les fabricants de médicaments administrés par voie parentérale et de solutions ophtalmiques recherchant une vérification temporaire des normes USP 788 et 789 (matières particulaires dans les injections et les solutions ophtalmiques).
- Les microsphères en polystyrène sont mises en suspension dans un diluant ultra-propre.
- La concentration est optimisée pour une utilisation dans des compteurs de particules à obscuration de la lumière et dans d’autres applications de comptage à faible concentration
- Les diamètres sont conformes aux mesures standard du NIST (National Institute of Standards and Technology).
- Les CC10 et CC25 sont parfaits pour les tests provisoires des USP 788 et 788.
Inclut :
- Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST™
- Protocole de comptage des particules
- Fiche de données de sécurité
Spezifikation
Spezifikation
| Additif | Contient des traces de surfactant |
| Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST |
| Concentration | 3000 particules/ml ± 10 % |
| Contenu et stockage | Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. |
| Contenu | Microsphères de polystyrène dans l‘eau |
| Description | Ces produits offrent une méthode précise pour l‘étalonnage ou la vérification des performances des compteurs de particules laser |
| Couleur | Blanc ou incolore |
| À utiliser avec (application) | Validation du compteur de particules liquides, Test de conformité USP |
| Matériau | Polystyrène |
| Type de produit | Particules de contrôle de comptage |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.