Learn More
Invitrogen™ Microbilles de numération absolue CountBright™, pour cytométrie en flux
Description
Les microbilles de numération absolue CountBright™ constituent une suspension étalonnée de microsphères présentant une fluorescence brillante sur une vaste gamme de longueurs d’onde d’excitation et d’émission (UV à 635 nm d’excitation et 385 à 800 nm d’émission). Les microbilles de numération absolue CountBright™ sont mélangées à l’échantillon cellulaire et dosées par la cytométrie en flux. Lorsque vous comparez le rapport des événements de billes aux événements de cellules, vous pouvez calculer le nombre absolu de cellules dans l’échantillon. Étant donné que les microbilles CountBright™ sont mélangées dans l’échantillon pour analyse, le comptage absolu de cellules ayant recours à cette méthode de plateforme unique est plus précis et moins compliqué que la concentration cellulaire déterminée par des essais sur plusieurs plateformes. Les microbilles de numération absolue CountBright™ peuvent être utilisées avec n’importe quel type d’échantillon, notamment le non-lavage / le sang total lysé.
Afficher des informations sur toutes les microbilles de numération des cellules pour cytométrie de flux.
Afficher des informations sur toutes les microbilles de numération des cellules pour cytométrie de flux.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 7 μm |
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon de microbilles de comptage absolu CountBright™ (5 ml). Conserver au réfrigérateur (2°C à 8°C) et à l’abri de la lumière. |
| Émission | Tout laser (UV à 633 / 635) |
| Format | Solution |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Nbre de tests | 100 |
| Quantité | 5 ml |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | UV de 635 / 385 à 800 nm |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |