Learn More
Invitrogen™ Microbilles de numération absolue CountBright™ Plus
Code produit 16498535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Unit Size:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
16498535 100 tests 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16498535 Supplier Invitrogen™ Supplier No. C36995
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Suspension étalonnée de ∼ 4 μm de billes qui encapsulent des colorants excitables sur une large gamme de longueurs d’onde UV-IR ; ils sont fluorescents avec une couleur vive dans la plage d’émission de 385-860 nm.
  • Aident à déterminer le nombre.
  • Concentration de cellules dans l’échantillon original.
  • Les billes sont à l’échelle avec la plupart des types de cellules, y compris le sang lysé humain entier, pour une utilisation facile
  • > 95 % de singulets pour une meilleure précision
  • Excité par les lasers UV-IR pour une gamme d’émission étendue (385 – 860 nm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diamètre (métrique) 4 μm
Contenu et stockage
  • 5 ml de microbilles dans un tampon
  • Conserver entre 2°C et 8°C
Quantité 100 tests
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits CountBright
Type de produit Colorant