Learn More
Justrite™ Armoire sur paillasse
Code produit 15717288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle de porte:
Fermeture manuelle
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte Conditionnement
15717288 Fermeture manuelle 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15717288 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 24080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    972.73€
    769.59€ / 1 pièces
    Économisez 203.14€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Armoire compacte et durable pour le stockage de produits chimiques corrosifs.
  • En polyéthylène sans métal
  • Pour stocker jusqu’à deux bouteilles de 4 L d’acides ou de bases
  • Comprend deux plateaux de déversement amovibles en polyéthylène
Spécification
Configuration 2 plateaux de rétention en polyéthylène
Modèle de porte Fermeture manuelle
À utiliser avec (application) Store up to two 4-liter bottles of acids or bases
Nbre de portes 1
Poids (impériale) 20 lb.
Couleur Royal Blue
Profondeur (impériale) extérieure 16.25 in.
Hauteur (impériale) extérieure 19.5 in.
Matériau Polyéthylène
Type de produit Armoire sur paillasse
Largeur (impériale) extérieure 14.25 in.