Learn More
Invitrogen™ Module logiciel Countess™ 3 21 CFR partie 11
Code produit 17226866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 licence
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17226866 1 licence 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17226866 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A51025
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
En stock
Le module logiciel Countess 3 21 CFR partie 11 est destiné aux compteurs de cellules automatisés Countess 3 et Countess 3 FL et prend en charge la conformité avec les directives 21 CFR, partie 11 FDA pour la sécurité, l’audit et les signatures électroniques (SAE) à l’aide d’une console d’administration SAE.
The Countess 3 21 CFR Part 11 Software Module is for use with the Countess 3 and Countess 3 FL automated cell counters and supports compliance with 21 CFR Part 11 FDA guidelines for security, auditing, and electronic (SAE) signatures using an SAE administration console.
21 CFR Part 11 compliance is composed of both procedural and technical requirements. Procedural requirements are the standard operating procedures instituted by the end user, and technical requirements are the functional characteristics of the compliance management software used. Both procedural and technical requirements must be met to achieve 21 CFR Part 11 compliance for traceability of electronic records.
Le module logiciel Countess 3 21 CFR Part 11 est destiné à être utilisé avec les compteurs de cellules automatisés Countess 3 et Countess 3 FL et permet la conformité aux directives 21 CFR, Part 11 de la FDA pour la sécurité, l’audit et les signatures électroniques (SAE) en utilisant une console d’administration SAE.
La conformité 21 CFR Part 11 est composée d’exigences procédurales et techniques.Les exigences procédurales sont les procédures opérationnelles standard mises en place par l’utilisateur final et les exigences techniques sont les caractéristiques fonctionnelles du logiciel de gestion de la conformité utilisé.Lorsqu’elles sont respectées, ces exigences permettent à un client de répondre aux directives 21 CFR part 11 pour la traçabilité des enregistrements électroniques.
Pour mettre en œuvre le module logiciel Countess 3 21 CFR Part 11 pour le support 21 CFR part 11 sur les compteurs de cellules automatisés Countess 3 et Countess 3 FL, les composants suivants doivent être installés, activés et communiquer :
•Console d’administration SAE—avec le profil d’application du compteur de cellules automatisé Countess 3, installé sur un serveur local, utilisé pour configurer les paramètres SAE pour les compteurs de cellules automatisés Countess 3
•Clé de licence Countess 3 21 CFR part 11—utilisée pour activer les paramètres SAE pour le compteur de cellules automatisé Countess 3
•Instrument Countess 3, avec le mode SAE activé—Connecté à la console d’administration SAE
Les caractéristiques du module logiciel 21 CFR part 11 de Countess 3 incluent :
Sécurité
• Authentification des informations de connexion de l’utilisateur
• Capacité à définir des directives de mot de passe et des dates d’expiration
• Verrouillage de l’accès et exigences de réauthentification après une période d’inactivité
• Verrouillage du système en cas de tentatives non autorisées d’accès au logiciel
• Capacité de l’administrateur à définir les rôles et les autorisations des utilisateurs
• Vérification des autorisations de chaque utilisateur à effectuer des activités prédéfinies
• Identification de la falsification des données
Audit
• Génération d’un journal d’historique d’expertise
• Suivi des changements et des actions engagées sur les rôles des utilisateurs, la gestion des comptes et les paramètres du système
•Capacité de l’administrateur à déterminer les fonctions requises pour saisir la raison de l’engagement
• Enregistrement de l’historique d’expertise présenté dans des formats lisibles et filtrables
Signature électronique
• Détermination par l’administrateur des exigences en matière de signature électronique
• Capacité à examiner les enregistrements et à les signer électroniquement
En plus du logiciel 21 CFR part 11, notre organisation de service et de support offre des services de qualification IQ/OQ pour votre instrument et une formation au support.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Countess 3 & Countess 3 FL
Comprend Clé d’activation 21 CFR, partie 11
Quantité 1 licence