Learn More
Invitrogen™ Compteur de cellules automatisé Countess™ 3
Code produit 16812556 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Compteur de cellules automatisé
Compteur de cellules automatisé et accessoire
Garantie:
1 an standard
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Garantie Conditionnement
16812556 Compteur de cellules automatisé et accessoire 1 an standard 1 pièce
16842556 Compteur de cellules automatisé 1 an standard 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16812556 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A49865
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Experience rapid cell counting with the Countess 3 Automated Cell Counter. Equipped with advanced optics, automated focus and lighting, and AI-based image analysis software, the Countess 3 brightfield cell counter enables automated cell counting and measurement of cell viability.
The Countess 3 Automated Cell Counter is a brightfield cell counter equipped with an advanced machine-learning algorithm, ruggedized optics, fully-automated focus and lighting, and image analysis software. This benchtop cell counting system is designed for rapid automated cell counting and viability measurement of primary and immortalized cell samples to prepare cells for downstream analysis and for routine cell culture passaging.
Le compteur de cellules automatisé Countess 3 est un système de comptage de cellules de paillasse doté d’un algorithme d’apprentissage automatique avancé, d’une optique renforcée, d’une mise au point et d’un éclairage entièrement automatisés, et d’un logiciel d’analyse d’images, pour l’évaluation rapide des échantillons de cellules primaires et immortalisées.
Ce kit de démarrage est fourni avec un compteur de cellules (réf. AMQAX2000) ainsi que :
  • Lame réutilisable
  • 500 lames jetables avec bleu de trypan
Caractéristiques du compteur de cellules automatisé Countess 3 :
  • Précis — élimine la subjectivité du comptage manuel des cellules et la variabilité d’un utilisateur à l’autre
  • Rapide — compte les cellules vivantes et mortes, mesure la viabilité et indique la taille moyenne des cellules à la seule pression d’un bouton, en environ 20 secondes
  • Pratique — ne nécessite aucun nettoyage ni entretien de routine ; l’écran tactile capacitif haute résolution encastré et l’interface utilisateur simple permettent un démarrage rapide, nécessitent une formation minimale et offrent une sauvegarde automatique des données sur USB ou dans le cloud
Le compteur de cellules automatisé Countess 3 fonctionne en deux étapes simples :
1. Mélangez 10 µl d’échantillon à 10 µl de bleu de trypan, puis insérez-les par pipette dans une chambre de culture sur lame jetable Countess.
2. Insérez la lame dans l’instrument. Les modes de capture rapide et d’enregistrement automatique permettent le comptage des cellules à la pression d’un seul bouton. La mise au point, l’éclairage et l’enregistrement des fichiers sont exécutés automatiquement.
Obtenir des comptages de cellules précis
Le compteur de cellules automatisé Countess 3 utilise une coloration de bleu de trypan avec une mise au point automatique et un éclairage gérés par un algorithme d’apprentissage automatique de l’analyse d’images pour obtenir un comptage précis des cellules et en assurer la viabilité. La plage de mesure s’étend de 1 × 104 à 1 × 107 cellules/ml (la plage optimale est de 1 × 105 à 4 × 106 cellules/ml) et est plus large que celle d’un hémocytomètre.
Transfert des données et des images vers votre ordinateur
Grâce au port USB installé sur le compteur de cellules automatisé Countess 3 et à tout lecteur USB, vous pouvez enregistrer les résultats et les images du comptage de cellules, puis les transférer sur votre ordinateur. (Pour votre confort, un lecteur USB et une clé de sécurité WiFi sont fournis avec l’instrument Countess 3).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Compteur de cellules automatisé et accessoire
Gamme de produits Countess
Caméra 5 MP
À utiliser avec (application) Flux de travaux de culture et d’analyse cellulaires
À utiliser avec (équipement) Microscopes EVOS, cytomètres en flux Attune
Méthode de détection Fond clair
Capacité 2 échantillons par lame
Grossissement 2.5X
Objectifs 1 Channel (Brightfield)
Éléments optiques 1 Channel (Brightfield)
Affichage LCD
Mémoire Embarqué, lecteur USB
Dimensions LxlxP : 228,6 x 228,6 x 139,7 mm (9 x 9 x 5,5 po)
Poids (impériale) 8 lb
Poids (métrique) 3,6 kg
Certifications/Conformité RoHS
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Quantité 1 package
Conditions d’expédition conditions ambiantes
Garantie 1 an standard
Alimentation électrique 12 VDC, 3 A
Tension 100/240 V
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only