Learn More
Invitrogen™ Countess™ 3 Standard Slide
Code produit 17236866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 lame
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17236866 1 lame 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17236866 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A51876
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La lame standard Countess 3 Invitrogen est optimisée pour les applications de comptage à la fois sur fond clair et fluorescentes lors de l’utilisation des compteurs de cellules automatisés Countess II, Countess II FL, Countess 3 ou Countess 3 FL.
The Countess 3 Standard Slide is a ready-to-use and reusable slide used as a reference for cell counting, viability, and fluorescence on the Countess automated cell counters. This slide is optimized for ensuring accurate performance in brightfield cell counting applications when using Countess II, Countess II FL, Countess 3, and Countess 3 FL automated cell counters. The permanently mounted microspheres on the Countess 3 Standard Slide enable repeatable counts to be easily achieved over the life of the slide, with variability only encountered upon changing instrument gating settings.
The Countess 3 Standard Slide is supplied ready-to-use and does not require any special handling or sample preparation, thus eliminating the major source of count-to-count variability. This makes it an ideal reference slide that can be used to achieve consistent and repeatable cell counts and viability measurements across days or between Countess 3 instruments. The slide can also be used for demonstrating how to use the Countess automated cell counters for both brightfield and fluorescence cell counting.
La lame standard Countess 3 Invitrogen est optimisée pour les applications de comptage à la fois sur fond clair et fluorescentes lors de l’utilisation des compteurs de cellules automatisés Countess II, Countess II FL, Countess 3 ou Countess 3 FL.La lame standard Countess 3 contient un mélange unique de microbilles immobilisées, inertes, qui imite le schéma de coloration des cellules vivantes et mortes colorées au bleu trypan sous un éclairage en champ clair (la méthode d’analyse de comptage cellulaire la plus courante).
La lame standard Countess 3 offre une utilité supplémentaire en contenant deux populations de microbilles fluorescentes qui couvrent le spectre de fluorescence du bleu au rouge lointain, permettant ainsi l’analyse avec une variété de combinaisons de cubes de lumière EVOS disponibles pour les utilisateurs de Countess II FL et Countess 3 FL.
•Précis—aide à éliminer les erreurs liées à la création de solutions standard et de séries de dilution
•Flexible—optimisé pour une utilisation dans les compteurs de cellules automatisés Countess II, Countess II FL, Countess 3 et Countess 3 FL
•Rapide—Fourni sous la forme d’une suspension de microbilles préchargée et immobilisée ; aucun mélange n’est nécessaire
•Pratique—une lame standard pour les applications de comptage en champ clair et en fluorescence
Comptez en toute confiance
La lame standard Countess 3 est fournie prête à l’emploi et ne nécessite aucune manipulation ou préparation d’échantillon particulière, éliminant ainsi la principale source de variabilité de comptage.Les comptages reproductibles sont facilement réalisés pendant la durée de vie de la lame, avec une variabilité uniquement rencontrée lors de la modification des réglages de synchronisation des instruments, ce qui est très courant dans les laboratoires multi-utilisateurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Countess
Plage dynamique 0,5 à 1,5 million de microbilles/ml
À utiliser avec (équipement) Countess II, II FL, Countess 3 et 3 FL
Longueur d’ondes UV et bleu/vert et rouge
Source lumineuse Fond clair et fluorescence
Contenu et stockage 1 lame stockée dans des conditions ambiantes.
Quantité 1 lame
Conditions d’expédition conditions ambiantes
Garantie 1 an à compter de la date d’achat