Learn More
Invitrogen™ SafeCount™ Colorant de viabilité cellulaire
Description
La coloration de la Viabilité des cellules de SafeSafe représente une progression significative dans l’évaluation de la viabilité des cellules, offrant une alternative non toxique à la coloration classique à l’un des bleus Trypan habituels pour les applications de numération des cellules. En tant que colorant d’intégrité de la membrane, le colorant SafeNF fonctionne de manière identique au trypan bleu en tant que colorant d’exclusion de l’intégrité de la membrane tout en minimisant les problèmes de sécurité associés et de gestion des problèmes de sécurité associés qui ont de longs flux de laboratoire à long terme.
La coloration de SafeSafe a été spécifiquement validée pour être utilisée avec les numérateurs cellulaires automatisés Compteests 3 et Comptes
Le colorant de viabilité cellulaire SafeCount présente les caractéristiques suivantes :
- La formulation non cancérogène —offre une alternative plus sûre pour le personnel de laboratoire tout en conservant une fonctionnalité équivalente pour l'évaluation de la viabilité cellulaire.
- La stabilité améliorée de la solution —empêche la précipitation pendant le stockage ou l'utilisation, contrairement au bleu trypan qui est sujet à la formation de précipités.
- Le mécanisme de coloration équivalent —repose sur le même principe d'exclusion des colorants pour distinguer les cellules viables des cellules non viables en fonction de l'intégrité de leur membrane.
Le profil de sécurité non toxique minimise les préoccupations liées à la manipulation de matières dangereuses.
Le colorant de viabilité cellulaire SafeCount représente une avancée significative dans l'évaluation de la viabilité cellulaire en palliant les limitations de sécurité inhérentes à la coloration traditionnelle au bleu trypan. Contrairement au bleu trypan, connu pour être toxique pour l'homme et les cellules et qui nécessite un avertissement sur l'étiquette des dangers, la teinture SafeCount est formulée pour être non toxique et ne comporte aucun avertissement sur l'étiquette des dangers. Cette différence fondamentale en matière de profil de toxicité permet des procédures d'élimination plus simples et, plus important encore, offre des conditions non toxiques au personnel de laboratoire. La réduction des exigences en matière de manipulation de matières dangereuses allège les contraintes réglementaires et améliore les protocoles de sécurité globaux des laboratoires.
Une stabilité accrue empêche les erreurs de comptage liées aux précipitations.
La formulation du colorant SafeCount remédie à une limitation critique observée avec le bleu trypan, qui est sujet à la précipitation au fil du temps ou dans certaines conditions de stockage. Ces précipités peuvent former des agrégats qui peuvent être comptés par erreur comme des cellules lors de l'analyse, ce qui conduit à des mesures inexactes du nombre de cellules et des évaluations de viabilité. Les caractéristiques de stabilité supérieures de la teinture SafeCount réduisent cette source d'erreur de mesure, garantissant des résultats plus fiables et reproductibles tout au long de la durée de conservation du produit.
Le mécanisme de détection basé sur l'intégrité membranaire permet l'intégration du protocole.
Le colorant SafeCount fonctionne comme un colorant d'intégrité membranaire qui opère selon le principe d'exclusion, ce qui le rend compatible avec les flux de travail de comptage cellulaire existants. Ce colorant est spécifiquement conçu pour être empêché de pénétrer dans les cellules saines à membranes intactes, permettant ainsi à ces cellules viables d'apparaître opaques. En revanche, les cellules dont les membranes sont endommagées permettent l'entrée du colorant SafeCount, ce qui fait apparaître ces cellules non viables comme étant sombres. Cette méthode d'exclusion de l'intégrité membranaire est identique au bleu trypan, ce qui permet à la coloration SafeCount de servir de remplacement direct sans nécessiter de modifications du protocole.
Un protocole d'application simplifié optimise l'efficacité du flux de travail
L'utilisation du colorant SafeCount suit un protocole simplifié en deux étapes conçu pour être compatible avec les systèmes de comptage automatisés. La procédure nécessite le mélange de 10 μL de colorant SafeCount avec 10 μL d'échantillon de cellules, suivi d'une analyse à l'aide du compteur de cellules automatisé Countess 3 ou 3FL. Cette approche simple préserve la facilité d'utilisation attendue des tests de viabilité cellulaire tout en offrant les avantages de sécurité et de stabilité accrus inhérents à la formulation SafeCount.
Spécification
Spécification
| Type | Coloration de viabilité |
| Quantité | 2 flacons de 1 ml |
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.